Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Brand Macro MLA™ Code produit.: 11915842
Expédition estimée: 05-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    425.55€ / 1 pièce
    Économisez 66.45€
    13% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Brand Macro MLA™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11915842
8 ml, ±0,6%, Rouge, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
Précision:
±0,6%
plusmn; 0,75%
Couleur:
Blanc
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11915842
Marque: VistaLab™ Technologies 1078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    425.55€ / 1 pièce
    Économisez 66.45€
    13% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 05-02-2026
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les tâches de manipulation de grands volumes telles que la reconstitution des réactifs, les contrôles ou les dilutions
  • Étalonnage en usine pour une distribution du volume précis
  • Peuvent être facilement ajustés afin d’obtenir des performances précises sur des liquides denses ou visqueux
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Réduction à la source
Spécification
Précision ±0,6%
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Micropipette Tip
Matériau Aluminium, acier inoxydable
Modèle F1
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Macropipette
Volume (métrique) 8 ml
Comprend Insert de buse, touche d’étalonnage
Quantité 1 de chaque
Garantie À vie
Longueur (impériale) 11 po
Largeur (impériale) 2,5 po
Hauteur (impériale) 1,5 in
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Brand Macro MLA™ >