Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Brand Macro MLA™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11945832
3 ml, plusmn; 0,75%, Vert, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
Précision:
±0,6%
plusmn; 0,75%
Couleur:
Blanc
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11945832
Marque: VistaLab™ Technologies 1067
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les tâches de manipulation de grands volumes telles que la reconstitution des réactifs, les contrôles ou les dilutions
  • Étalonnage en usine pour une distribution du volume précis
  • Peuvent être facilement ajustés afin d’obtenir des performances précises sur des liquides denses ou visqueux
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Réduction à la source
Spécification
Précision plusmn; 0,75%
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Micropipette Tip
Matériau Aluminium, acier inoxydable
Modèle F1
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Macropipette
Volume (métrique) 3 ml
Comprend Insert de buse, touche d’étalonnage
Quantité 1 de chaque
Garantie À vie
Longueur (impériale) 11 po
Largeur (impériale) 2,5 po
Hauteur (impériale) 1,5 in
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Brand Macro MLA™ >