Learn More
BRAND™ Lames de microscope
Fabriqués en verre sodocalcique transparent de classe 3 hydrolytique.
208.00€ - 467.00€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Nbre par carton | 2500 |
Nb par paquet | 50 |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Code produit | Marque | Edges | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Edges | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10682432
|
BRAND™
474701 |
Coupure | Extrémités non dépolies |
208.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10632822
|
BRAND™
474744 |
Terre | Extrémité dépolie double |
467.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10305141
|
BRAND™
474702 |
Coupure | Extrémité dépolie double |
368.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Épaisseur d’env. 1 mm
- Dimensions approx. 76. x 26 mm
- Il est recommandé d’utiliser des lames avec des bords rodés pour réduire les risques de blessures
- Pour protéger contre l’humidité pénétrante, l’ensemble de l’unité de conditionnement est également disponible en option dans un sachet en aluminium
- Quantité de la boîte de 2500, 50 boîtes de 50 lames
Spécification
Verre sodocalcique | |
2500 | |
76 mm | |
Transparent | |
76 x 26 mm |
1 mm | |
50 | |
26 mm | |
50 boîtes de 50 lames |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Lames de microscope