Learn More
BRAND™ Lames de microscope
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Edges:
Coupure
Terre
Description:
Extrémité dépolie double
Extrémités non dépolies
Conditionnement:
2500 pièces
Description
- Épaisseur d’env. 1 mm
- Dimensions approx. 76. x 26 mm
- Il est recommandé d’utiliser des lames avec des bords rodés pour réduire les risques de blessures
- Pour protéger contre l’humidité pénétrante, l’ensemble de l’unité de conditionnement est également disponible en option dans un sachet en aluminium
- Quantité de la boîte de 2500, 50 boîtes de 50 lames
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 26 mm |
| Nbre par carton | 2500 |
| Nb par paquet | 50 |
| Edges | Coupure |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Couleur | Transparent |
| Description | Extrémité dépolie double |
| Quantité | 50 boîtes de 50 lames |
| Afficher plus |