Learn More
BRAND™ Lames de microscope
Code produit. 10632822 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Edges:
Coupure
Terre
Description:
Extrémité dépolie double
Extrémités non dépolies
Conditionnement:
2500 pièces
Code produit. 10632822
Marque: BRAND™ 474744
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre sodocalcique transparent de classe 3 hydrolytique.
  • Épaisseur d’env. 1 mm
  • Dimensions approx. 76. x 26 mm
  • Il est recommandé d’utiliser des lames avec des bords rodés pour réduire les risques de blessures
  • Pour protéger contre l’humidité pénétrante, l’ensemble de l’unité de conditionnement est également disponible en option dans un sachet en aluminium
  • Quantité de la boîte de 2500, 50 boîtes de 50 lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Nbre par carton 2500
Nb par paquet 50
Edges Terre
Frosted Extrémité dépolie double
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1 mm
Couleur Transparent
Description Extrémité dépolie double
Quantité 50 boîtes de 50 lames
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm