Learn More
Thermo Scientific™ Tapis en silicone CLR MicroMat™ pour plaques à puits
Description
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits. Fabriqués en silicone pur, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Excellente compatibilité thermique et chimique
- Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Ils sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Tapis pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Non |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de puits | 96 |
| Nb par paquet | 5 |
| Diamètre de bouchon | 7 mm |
| À utiliser avec (application) | HPLC, UHPLC, GC |
| Format | Base en escalier, petite zone de pénétration |
| Pré-fendu | Non |
| Afficher plus |