Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21
Idéale pour un usage quotidien en laboratoire jusqu’à 17 000 x g, elle permet de centrifuger jusqu’à 24 microtubes à centrifuger par cycle.
Marque: Thermo Scientific™ 75002495
1959.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Description
Accélérez les processus de préparation d’échantillons de routine jusqu’à 17 000 x g grâce à notre microcentrifugeuse standard. Lorsque notre Thermo Scientific MicroCL est associée à notre vaste sélection de rotors pour microcentrifugeuses, vous bénéficiez d’un instrument de laboratoire compact et facile à utiliser, garantissant productivité, polyvalence, sécurité et commodité.
Caractéristiques :
- Accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 × g en 12 secondes
- Les modèles réfrigérés permettent un refroidissement en 9 minutes seulement
- Le couvercle de confinement biologique pour rotor Thermo Scientific™ ClickSeal™ s’enclenche une fois en place, assurant ainsi que les échantillons sont confinés en toute sécurité
- Les nouveaux couvercles PPSU sont plus solides et leur résistance chimique est plus supérieure
- L’utilisation est facilitée par un panneau de commande intuitif et un affichage très lisible
- Conception robuste pour des années de fiabilité
- Facile à nettoyer et à entretenir
Gamme de rotors :
- Rotor 24 × 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal certifié par le CAMR
- Rotor 36 positions × 0,5 ml avec couvercle vissé
- Rotor double couronne 18 × 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
- Rotor PCR 8 × 8 avec couvercle vissé
- Rotor PCR 4 × 8 avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
- Rotor pour tubes hématocrites
- Deux options de FCR au choix (17 000 × g/21 100 × g)
- Les modèles réfrigérés (17R, 21R) permettent de réguler la température de -9° à +40°C
Informations de commande :
Les accessoires de confinement biologique, les rotors pour tubes hématocrites, PCR et à double couronne ainsi que les couvercles et adaptateurs pour tubes sont disponibles séparément.
Spécification
24 x 1,5/2 ml | |
17000 x G | |
Température ambiante | |
ventilé | |
Centrifugeuse MicroCL 17, ventilée | |
2 ans | |
De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU | |
8,9 x 9,6 x 13,8 in (22,5 x 24,3 x 35,2 cm) | |
Thermo Scientific | |
230 V |
13 300 tr/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Rotor pour tubes hématocrites | |
230 V 50/60 Hz | |
Non | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails) | |
23,1lb (10,5 kg) | |
50/60 Hz | |
Rotor pour tubes hématocrites |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Faites-nous une offre sur les centrifugeuses
Profitez de tarifs spéciaux sur les meilleures centrifugeuses. Faites-nous une offre dès aujourd'hui et améliorez l'équipement de votre laboratoire. Offre limitée !Code promotionnel: 21629Expire: 2025-12-31
Jours
290Heures
20Minutes
24Secondes
12