Learn More
Ansell™ Tabliers Microchem™ 3000 avec manchettes Code produit.: 15596594
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell™ Tabliers Microchem™ 3000 avec manchettes
Code produit. 15596594 Tous les produits Ansell Produits
S
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Code produit. 15596594
Marque: Ansell™ YE30W0021402
Expédition estimée: 17-07-2025
En laminé protecteur multicouche. Les tabliers Ansell Microchem™ 3000 avec manchettes à coutures scellées fournissent des raccords étanches aux liquides.
  • Tablier avec manchettes
  • Fixation velcro arrière
  • Poignets élastiques
  • Coutures scellées
  • Tissu barrière multicouche efficace contre de nombreux produits chimiques
  • Jaune très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
  • Légers mais fiables
  • Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Blouse de protection
Dimensions S
Matériau Laminé barrière multicouche
Couleur Jaune
Type de bouchon Scratch arrière
Type de manchette Élastique
Nbre de poches Néant
Certifications/Conformité Type PB 3/4 EN 14605, type PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1
Type de couture Soudée par ultrasons
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Tabliers Microchem™ 3000 avec manchettes >