Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex Code produit.: 16396901
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Code produit. 16396901 Tous les produits Ansell Produits
XS, 5.5/6
Click to view available options
Dimensions:
L, 8.5/9
L, 9.5/10
M, 7.5/8
S, 6.5/7
XS, 5.5/6
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 16396901
Marque: Ansell 700111
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifications
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Chemotherapeutic Rated Oui
Chlorinated Oui
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions XS, 5.5/6
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex >