Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrode de pH InLab™ Versatile
Électrode de pH rechargeable en plastique avec capteur de température intégré, idéal pour la mesure des liquides. L’électrode est dotée d’une jonction en céramique remplaçable, qui offre une solution aux jonctions contaminées sans les efforts de nettoyage ou les coûts plus élevés nécessaires avec des jonctions ouvertes ou à manchon.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343031
278.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Eau potable
- Boissons non alcoolisées
- Bière
- Laboratoire général
Accessoires & Entretien
- Jonction en céramique remplaçable
- Rechargeable 3M KCl (51350072) : Maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
BNC | |
Polysulfone | |
0°C à 100°C | |
KCl 3 mol/L | |
Câble fixe au capteur | |
Verre en U | |
KCl 3 mol/L | |
0°C à 100°C | |
0,84 in | |
1,2m | |
12 mm |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode combinée, sonde de température intégrée | |
Alternative pour les mesures d’échantillons simples, offre un rapport qualité / prix exceptionnel | |
ARGENTHAL avec trappe Ag+ | |
InLab™ Versatile Pro | |
32°F à 212°F | |
4,72 in | |
120 mm | |
0,47 in |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%