Learn More
Metro™ Accessoire pour étagères à claire-voie Super Erecta™, roulettes à tige
Choisissez parmi différents types de roulettes pour répondre à vos besoins en matière de résistance à la corrosion
50.75€ - 363.00€
Spécification
Diamètre (impériale) | 5 in |
---|---|
Diamètre (métrique) | 12,7 cm |
À utiliser avec (équipement) | Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade; |
Alert:
Le poids total de l’équipement et de la charge ne doit pas dépasser trois fois la charge nominale par roulette.
Includes: Donut bumpers.
Code produit | Marque | Capacité de charge (métrique) | Type de produit | Matériau | Surface de roulement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge (métrique) | Type de produit | Matériau | Surface de roulement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15986711
|
Metro™
5MDBGSA |
68 kg | Roulettes à tige de frein | Acier inoxydable | Donut à module élevé |
243.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15906721
|
Metro™
5MDGSA |
68 kg | Roulette à tige pivotante | Acier inoxydable | Donut à module élevé |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15976731
|
Metro™
5PCB/Q-0299692-REV1 |
135 kg | Roulettes à tige de frein | polymère | Polyuréthane, plat |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15966721
|
Metro™
5MHTPB |
135 kg | Roulette à tige avec frein pour autoclave haute température | Acier inoxydable | Phénolique haute température |
363.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15936721
|
Metro™
5MHTN |
135 kg | Roulette à tige pivotante pour autoclave haute température | Acier inoxydable | Nylon haute température |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15946721
|
Metro™
5MHTNB |
135 kg | Roulette à tige avec frein pour autoclave haute température | Acier inoxydable | Nylon haute température |
363.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15986731
|
Metro™
5PCBM |
135 kg | Roulettes à tige de frein | Polymère antimicrobien | Polyuréthane, plat |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15996731
|
Metro™
5PCM |
135 kg | Roulette à tige pivotante | Polymère antimicrobien | Polyuréthane, plat |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15956721
|
Metro™
5MHTP |
135 kg | Roulette à tige pivotante pour autoclave haute température | Acier inoxydable | Phénolique haute température |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15966731
|
Metro™
5PC/Q-0299692-REV1 |
135 kg | Roulette à tige pivotante | polymère | Polyuréthane, plat |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11781049
|
Metro™
5MPB |
135 kg | Roulettes à tige de frein | Acier | Polyuréthane, plat |
91.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11705729
|
Metro™
5M |
90 kg | Roulette pivotante | Acier | Résistant, plat |
50.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15956711
|
Metro™
5MB |
90 kg | Roulettes à tige de frein | Acier | Résistant, plat |
61.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11771049
|
Metro™
5MP |
135 kg | Roulette pivotante | Acier | Polyuréthane, plat |
82.63€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15956731
|
Metro™
5MR |
90 kg | Roulette à tige fixe | Acier | Résistant, plat |
61.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15966711
|
Metro™
5MDA |
111 kg | Roulette pivotante | Acier | Donut à module élevé |
58.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15916731
|
Metro™
5MPR |
135 kg | Roulette à tige fixe | Acier | Polyuréthane, plat |
87.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15976711
|
Metro™
5MDBA |
111 kg | Roulettes à tige de frein | Acier | Donut à module élevé |
67.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15906731
|
Metro™
5MPGSA |
135 kg | Roulette à tige pivotante | Acier inoxydable | Polyuréthane, plat |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15976721
|
Metro™
5MPBGSA |
135 kg | Roulettes à tige de frein | Acier inoxydable | Polyuréthane, plat |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les choix de roulettes comprennent une tige standard, un polymère, un chariot lavable en acier inoxydable et un autoclavable à haute température. Les roulettes en polymère et en acier inoxydable offrent une résistance à la corrosion, des performances supérieures et une durabilité accrue. Roulettes disponibles en style pivotant, frein pivotant ou rigide.
- Les roulettes à tige rigide sont commandées par unités de deux pour améliorer le suivi et la manipulation
- Les canaux de roulettes rigides sont fournis avec deux roulettes à tige rigide et sont basés sur la largeur de l’étagère
Roulettes en polymère
- Les roulettes en polymère offrent une résistance à la corrosion et une durabilité accrue
- Fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox
- Roue en polyuréthane
- Roulement d’essieu de type manchon
- Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
Roulettes pour chariot lavable en acier inoxydable
- Graisse scellée par des graisseurs zerk dans le pivot et l’essieu
Roulettes autoclavables haute température
- Température nominale jusqu’à 300°F (149°C)
Informations sur la commande
La largeur d’étagère doit être connue lors de la commande de roulettes rigides. Les freins sont équipés d’une pédale.
Spécification
5 in | |
12,7 cm | |
Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade; |