Learn More
Metro™ Accessoire pour étagères à claire-voie Super Erecta™, roulettes à tige
Choisissez parmi différents types de roulettes pour répondre à vos besoins en matière de résistance à la corrosion
Marque:  Metro™ 5MPGSA
Code produit. 15906731
  • 244.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Le poids total de l’équipement et de la charge ne doit pas dépasser trois fois la charge nominale par roulette.
Includes: Tampons donut.
Description
Description
Les choix de roulettes comprennent une tige standard, un polymère, un chariot lavable en acier inoxydable et un autoclavable à haute température. Les roulettes en polymère et en acier inoxydable offrent une résistance à la corrosion, des performances supérieures et une durabilité accrue. Roulettes disponibles en style pivotant, frein pivotant ou rigide.
  • Les roulettes à tige rigide sont commandées par unités de deux pour améliorer le suivi et la manipulation
  • Les canaux de roulettes rigides sont fournis avec deux roulettes à tige rigide et sont basés sur la largeur de l’étagère
Roulettes en polymère
  • Les roulettes en polymère offrent une résistance à la corrosion et une durabilité accrue
  • Fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox
  • Roue en polyuréthane
  • Roulement d’essieu de type manchon
  • Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
Roulettes pour chariot lavable en acier inoxydable
  • Graisse scellée par des graisseurs zerk dans le pivot et l’essieu
  • Roulettes autoclavables haute température
    • Température nominale jusqu’à 300°F (149°C)
    Informations sur la commande
    La largeur d’étagère doit être connue lors de la commande de roulettes rigides. Les freins sont équipés d’une pédale.
    Spécification
    Spécification
    Roulette à tige pivotante
    5 po
    Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade;
    135 kg
    –34 à 82deg;C
    Oui
    Non autoclavable
    12,7 cm
    300 lb
    –30 à 180deg;F
    Polyuréthane, plat