Learn More
Metro™ Accessoire pour étagères à claire-voie Super Erecta™, roulettes à tige
Code produit. 11771049
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Type de produit:
Roulette pivotante
Roulette à tige avec frein pour autoclave haute température
Roulette à tige fixe
Roulette à tige pivotante
Roulette à tige pivotante pour autoclave haute température
Roulettes à tige de frein
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
Polymère antimicrobien
polymère
Surface de roulement:
Donut à module élevé
Nylon haute température
Phénolique haute température
Polyuréthane, plat
Résistant, plat
Conditionnement:
1 pièce
Le poids total de l’équipement et de la charge ne doit pas dépasser trois fois la charge nominale par roulette.
Code produit. 11771049
Marque: Metro™ 5MP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le poids total de l’équipement et de la charge ne doit pas dépasser trois fois la charge nominale par roulette.
Includes
Tampons donut.
Choisissez parmi différents types de roulettes pour répondre à vos besoins en matière de résistance à la corrosion
Les choix de roulettes comprennent une tige standard, un polymère, un chariot lavable en acier inoxydable et un autoclavable à haute température. Les roulettes en polymère et en acier inoxydable offrent une résistance à la corrosion, des performances supérieures et une durabilité accrue. Roulettes disponibles en style pivotant, frein pivotant ou rigide.
  • Les roulettes à tige rigide sont commandées par unités de deux pour améliorer le suivi et la manipulation
  • Les canaux de roulettes rigides sont fournis avec deux roulettes à tige rigide et sont basés sur la largeur de l’étagère
Roulettes en polymère
  • Les roulettes en polymère offrent une résistance à la corrosion et une durabilité accrue
  • Fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox
  • Roue en polyuréthane
  • Roulement d’essieu de type manchon
  • Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
Roulettes pour chariot lavable en acier inoxydable
  • Graisse scellée par des graisseurs zerk dans le pivot et l’essieu
Roulettes autoclavables haute température
  • Température nominale jusqu’à 300°F (149°C)
Informations sur la commande
La largeur d’étagère doit être connue lors de la commande de roulettes rigides. Les freins sont équipés d’une pédale.
Spécification
Type de produit Roulette pivotante
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) 5 po
Diamètre (métrique) 12,7 cm
À utiliser avec (équipement) Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade;
Capacité de charge (impériale) 300 lb
Capacité de charge (métrique) 135 kg
Plage de températures (impériale) –30 à 180deg;F
Plage de températures (métrique) –34 à 82deg;C
Surface de roulement Polyuréthane, plat
Avec roulettes Oui
Matériau Acier