Learn More
Metro™ Accessoire pour étagères à claire-voie Super Erecta™, roulettes à tige
Description
Includes
Tampons donut.
Les choix de roulettes comprennent une tige standard, un polymère, un chariot lavable en acier inoxydable et un autoclavable à haute température. Les roulettes en polymère et en acier inoxydable offrent une résistance à la corrosion, des performances supérieures et une durabilité accrue. Roulettes disponibles en style pivotant, frein pivotant ou rigide.
- Les roulettes à tige rigide sont commandées par unités de deux pour améliorer le suivi et la manipulation
- Les canaux de roulettes rigides sont fournis avec deux roulettes à tige rigide et sont basés sur la largeur de l’étagère
Roulettes en polymère
- Les roulettes en polymère offrent une résistance à la corrosion et une durabilité accrue
- Fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox
- Roue en polyuréthane
- Roulement d’essieu de type manchon
- Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
Roulettes pour chariot lavable en acier inoxydable
- Graisse scellée par des graisseurs zerk dans le pivot et l’essieu
Roulettes autoclavables haute température
- Température nominale jusqu’à 300°F (149°C)
Informations sur la commande
La largeur d’étagère doit être connue lors de la commande de roulettes rigides. Les freins sont équipés d’une pédale.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Roulette à tige pivotante |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (impériale) | 5 in |
| Diamètre (métrique) | 12,7 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Capacité de charge (impériale) | 150 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 68 kg |
| Plage de températures (impériale) | –40 à 180deg;F |
| Plage de températures (métrique) | -40 à 82deg;C |
| Surface de roulement | Donut à module élevé |
| Afficher plus |