Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à rail supérieur Super Erecta™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque:  Metro™ TTA24C
Code produit. 15977281
  • 672.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
  • Montants de 2185 mm (86 po)
  • Matériel de fixation pour connecter l’unité intermédiaire fixe aux rails des deux côtés
Description
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
  • L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage à rail supérieur Super Erecta, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
  • Montants hauts de 2185 mm (86 po)
Informations sur la commande
Les étagères sont commandées séparément
Spécification
Spécification
Kit d’unité intermédiaire fixe
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
2185 mm
8,5 lb
24 po
Acier
Chrome
86 po
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus
3,8 kg
61 cm
Nom du produit
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à rail supérieur Super Erecta™ > Chromé ; largeur de l’étagère : 610 mm (24 po)