Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à rail supérieur Super Erecta™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque:  Metro™ TTA24K3
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 17.24000kg
Code produit. 15987281
  • 665.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • Montants de 2185 mm (86 po)
  • Matériel de fixation pour connecter l’unité intermédiaire fixe aux rails des deux côtés
Description
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
  • L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage à rail supérieur Super Erecta, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
  • Montants de 2 185 mm (86 po) de hauteur
La finition MetroSeal 3 est une finition multi-couche résistante à la corrosion composée d’un époxy thermodurci réticulé exclusif amélioré par la protection antimicrobienne Microban sur un revêtement de chromate de zinc. Metroseal 3 avec Microban offre une protection contre les bactéries, les moisissures, le mildiou et les champignons qui peuvent provoquer des odeurs, des colorations et une dégradation des produits, tout en affichant d’excellentes propriétés de résistance à l’abrasion, au creusement et chimique. 
Informations sur la commande
Les étagères sont commandées séparément
Spécification
Spécification
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus
24 po
8,5 lb
86 po
Metroseal 3 avec Microban™
Acier
3,8 kg
Kit d’unité intermédiaire fixe
2185 mm
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
61 cm