Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à rail supérieur Super Erecta™
Code produit. p-4246807
Click to view available options
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Finition:
Chrome
Metroseal 3 avec Microban™
Néant
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15937281
Marque: Metro™ TTA18S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Montants de 2185 mm (86 po)
  • Matériel de fixation pour connecter l’unité intermédiaire fixe aux rails des deux côtés
Stockage à haute densité et facile d’accès
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
  • L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage à rail supérieur Super Erecta, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
  • Montants hauts de 2185 mm (86 po)
Informations sur la commande
Les étagères sont commandées séparément
Spécification
Type de produit Kit d’unité intermédiaire fixe
Finition Néant
À utiliser avec (équipement) Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Hauteur (impériale) 86 po
Hauteur (métrique) 2185 mm
Comprend Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus
Poids (impériale) 7,5 lb
Poids (métrique) 3,3 kg
Largeur (impériale) d’étagère 18 po
Largeur (métrique) d’étagère 45,7 cm
Matériau Acier inoxydable