Learn More
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™
Pour une utilisation avec les systèmes de rayonnage en fil métallique Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta et Super Erecta Pro
Marque:  Metro™ 63UPS
Code produit. 15966741
  • 115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bornes fixes sont équipées de boulons de mise à niveau réglable pour compenser les surfaces irrégulières. Les montants sont disponibles en acier chromé, en acier inoxydable de type 304 et en Metroleal3. Metroseal 3 est doté d’une protection antimicrobienne Microban et bénéficie d’une garantie de 12 ans contre la rouille et la corrosion. Les montants mobiles sont fournis sans assemblage de boulon de mise à niveau pour une utilisation avec des roulettes à tige.
  • Rainures de 1 po (2,5 cm) d’intervalle
  • Les montants sont dotés de double rainure de 8 po (20,3 cm) d’intervalle pour en faciliter l’identification
Informations sur la commande
La hauteur comprend le boulon et le bouchon de mise à niveau. Étagères et montants vendus séparément.
Spécification
Spécification
Mobile Shelving Post
Système de rayonnage métallique Metrotrade; Super Erectatrade;
157 cm
Acier inoxydable
61,81 in
Mobile
Nom du produit
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™ > Mobile ; acier inoxydable ; Hauteur : 63 po (160 cm)