Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Metric
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Construction en microfibre
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Type de bouchon | Élastique |
| Couleur | Blanc |
| Conception | Métrique |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 35 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |