Learn More
Isocyanoacétate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15424037
Isocyanoacétate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424037
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15424037
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31069.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Methyl isocyanoacetate is used in the copper-catalyzed, diastereoselective synthesis of oxazolines. It is involved in the direct aldol reaction with carbonyl compounds to prepare corresponding oxazoline by using catechol-copper network catalyst. Further, it is also involved in four-component Ugi condensation reaction. It undergoes asymmetric aldol reaction with fluorinated benzaldehyde using gold(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanoacétate de méthyle est utilisé dans la synthèse diastéréosélective des oxazolines catalysée par le cuivre. Il est impliqué dans la réaction aldolique directe avec les composés carbonylés pour préparer l’oxazoline correspondante en utilisant le catalyseur réseau catéchol-cuivre. De plus, il est également impliqué dans la réaction de condensation à quatre composants de Ugi. Il subit une réaction aldolique asymétrique avec du benzaldéhyde fluoré en utilisant l’or(I) comme catalyseur.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, le sulfate de fer(II) hydraté, les métaux lourds et l’aluminium. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39687-95-1
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00000006
Clé InChI ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3dAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 547815
Nom IUPAC methyl 2-(methylideneamino)acetate
SMILES COC(=O)CN=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl isocyanoacetate
Densité 1.09
Point d’ébullition 75°C to 76°C (10 mmHg)
Point d’éclair 84°C (183°F)
Formule linéaire CNCH2CO2CH3
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249118 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2023 Catalog NumberH31069.03,H31069.06
Numéro de lot10237706 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberH31069.03,H31069.06
Numéro de lot10189197 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH31069.03,H31069.06
Numéro de lot10157221 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH31069.03,H31069.06
Numéro de lot10207277 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH31069.03,H31069.06
Nom du produit
Isocyanoacétate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >