Learn More
Isocyanoacétate de méthyle, 95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl isocyanoacetate |
| Couleur | Jaune à marron |
| Densité | 1.0900g/mL |
| Point d’ébullition | 75°C to 76°C (10.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 84°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CNCH2CO2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.4161 to 1.4191 |
| Afficher plus |