Learn More
Isocyanoacétate de méthyle, 95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348613 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10348613
Marque: Thermo Scientific Acros 219000250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39687-95-1 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39687-95-1
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00000006
Clé InChI ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
CID PubChem 547815
Nom IUPAC méthyle 2-isocyanoacétate
SMILES COC(=O)CN=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl isocyanoacetate
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 75°C to 76°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CNCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4161 to 1.4191
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.09
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Liquide