Learn More
Méthanol, Burdick et Jackson™ Code produit.: 16471111
Méthanol, Burdick et Jackson™
Code produit. 16471111
2.5 L, Flacon en verre, UV lointain/gradient
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité:
UV lointain/gradient
Code produit. 16471111
Marque: Honeywell-Burdick and Jackson 657272.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour HPLC, qualité gradient , ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64°C to 65°C (1.013 hPa)
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire CH4O
Synonyme Methyl alcohol
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Qualité UV lointain/gradient
Nom du produit
Méthanol, Burdick et Jackson™ >