Learn More
Méthanol avec 0,1 % d’acide formique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Quantité:
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
- Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
- Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
- Bruit de fond MS extrêmement faible
- Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol With 0.1% Formic Acid |
CAS | 64-18-6, 67-56-1 |
Quantité | 2 L |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | CH2O2 |
Numéro MDL | MFCD00004595 |
Numéro UN | UN1230 |
Clé InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC=O |
Nom IUPAC | methanol |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol with 0.1% formic acid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, formic acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol avec 0,1 % d’acide formique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu