Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Meker, gaz naturel
Équipé d’une tête en acier perforée, ce qui permet d’éteindre plusieurs petites flammes, mais très chaudes.
Marque:  Fisherbrand™ 4101/22
Code produit. 12872154
  • 41.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La température de flamme la plus chaude pour tous les brûleurs à gaz naturel est comprise entre 900° et 1000°C à l’extrémité du cône de flamme bleu
  • Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
  • La qualité des flammes et les fuites des brûleurs sont testées avant le conditionnement
  • Les tests sont effectués à la pression standard du gaz pour chaque type de gaz spécifique
  • Les températures dépendent de la pression secteur et de la construction chimique du gaz qui varie dans différentes parties du monde
  • La pression secteur standard pour le gaz naturel est de 20 millibars
  • Non équipé d’un régulateur d’air
Spécification
Spécification
Brûleur Meker
24 mm
1 de chaque
Gaz naturel
162 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Brûleur Meker, gaz naturel > Type de gaz : Naturel/Méthane