Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Meker, gaz naturel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure:
24 mm
30 mm
Hauteur (métrique):
162 mm
192 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La température de flamme la plus chaude pour tous les brûleurs à gaz naturel est comprise entre 900° et 1000°C à l’extrémité du cône de flamme bleu
- Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
- La qualité des flammes et les fuites des brûleurs sont testées avant le conditionnement
- Les tests sont effectués à la pression standard du gaz pour chaque type de gaz spécifique
- Les températures dépendent de la pression secteur et de la construction chimique du gaz qui varie dans différentes parties du monde
- La pression secteur standard pour le gaz naturel est de 20 millibars
- Non équipé d’un régulateur d’air
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur Meker |
| Type de gaz | Gaz naturel |
| Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure | 30 mm |
| Hauteur (métrique) | 192 mm |
| Nb par paquet | 1 de chaque |