Learn More
Pipettes en verre classe AS MBL™ à deux traits
En verre sodocalcique avec buses usinées robustes et avec coloration ambrée indélébile. Les pipettes en verre MB™L à deux traitsde classe AS sont conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691 et munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot. Elles comportent une ampoule de sécurité en haut du tube de la pipette.
Marque: MBL PRA636AS
43.39 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
- Étalonnées pour délivrer
- Munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
- Classe AS avec délai d’attente de +5 s
- Elles comportent une ampoule de sécurité en haut du tube de la pipette
- En verre sodocalcique avec buses usinées robustes et avec coloration ambrée indélébile
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
2/boîte | |
100 ml |
ISO 648, DIN 12691 | |
Verre sodocalcique | |
Ambré | |
plusmn; 0,08 ml | |
Pipette |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant