Learn More
Pipettes en verre classe AS MBL™ à deux traits
En verre sodocalcique avec buses usinées robustes et avec coloration ambrée indélébile. Les pipettes en verre MB™L à deux traitsde classe AS sont conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691 et munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot. Elles comportent une ampoule de sécurité en haut du tube de la pipette.
26.05€ - 62.20€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 648, DIN 12691 |
Classe | AS |
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12524877
|
MBL
PRA636AS |
100 ml | plusmn; 0,08 ml |
48.05€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12580076
|
MBL
PRA626AS |
10 ml | plusmn;0,02 ml |
45.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12590076
|
MBL
PRA630AS |
20 ml | plusmn; 0,03 ml |
26.05€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12550076
|
MBL
PRA620AS |
1 ml | plusmn; 0,008 ml |
32.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12500086
|
MBL
PRA632AS |
25 ml | plusmn; 0,03 ml |
56.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12510086
|
MBL
PRA634AS |
50 ml | plusmn; 0,05 ml |
62.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12560076
|
MBL
PRA622AS |
2 ml | plusmn; 0,01 ml |
35.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12570076
|
MBL
PRA624AS |
5 ml | plusmn; 0,015 ml |
41.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
- Étalonnées pour délivrer
- Munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
- Classe AS avec délai d’attente de +5 s
- Elles comportent une ampoule de sécurité en haut du tube de la pipette
- En verre sodocalcique avec buses usinées robustes et avec coloration ambrée indélébile
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
2/boîte |
ISO 648, DIN 12691 | |
Verre sodocalcique | |
Ambré | |
Pipette |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pipettes en verre classe AS MBL™ à deux traits