Learn More
Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A MBL™ avec bouchon
Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les flacons volumétriques de classe A en verre borosilicaté MBL™ avec bouchon sont fabriqués en verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
40.61€ - 328.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Classe A, ISO 1042, DIN 12664, certifié conforme “H” |
---|---|
Matériau du bouchon | PE |
Description | Inscriptions en émail bleu |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12010733
|
MBL
FRD180 |
1000 ml | 24/29 | 300 mm |
162.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11910326
|
MBL
FRD172 |
100 ml | 14/23 | 170 mm |
150.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12000713
|
MBL
FRD166 |
10 ml | 90 mm |
93.45€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11371925
|
MBL
FRD182 |
2000 ml | 29/32 | 370 mm |
73.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12643282
|
MBL
FRD174 |
200 ml | 14/23 | 210 mm |
109.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12020713
|
MBL
FRD167 |
20 ml | 10/19 | 110 mm |
110.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12060723
|
MBL
FRD176 |
250 ml | 14/23 | 220 mm |
40.61€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12633282
|
MBL
FRD168 |
25 ml | 10/19 | 110 mm |
43.15€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11381925
|
MBL
FRD184 |
5 l | 34/35 | 475 mm |
328.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12653282
|
MBL
FRD178 |
500 ml | 19/26 | 260 mm |
115.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11900326
|
MBL
FRD170 |
50 ml | 12/21 | 140 mm |
141.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12623282
|
MBL
FRD164 |
5 ml | 10/19 | 70 mm |
63.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Finement étalonné pour des tolérances de classe A
- Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
- Certifiée conforme “H”
- Inscriptions en émail bleu
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
Spécification
Classe A, ISO 1042, DIN 12664, certifié conforme “H” | |
Inscriptions en émail bleu | |
Oui |
PE | |
Verre borosilicaté | |
A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A MBL™ avec bouchon