Learn More
Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A MBL™ avec bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Description
- Finement étalonné pour des tolérances de classe A
- Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
- Certifiée conforme “H”
- Inscriptions en émail bleu
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe A, ISO 1042, DIN 12664, certifié conforme “H” |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Description | Inscriptions en émail bleu |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| Tolérance | plusmn; 0,025 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |