Learn More
Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A MBL™ avec bouchon
Code produit. 12643282
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 12643282
Marque: MBL FRD174
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les flacons volumétriques de classe A en verre borosilicaté MBL™ avec bouchon sont fabriqués en verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
  • Finement étalonné pour des tolérances de classe A
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • Certifiée conforme “H”
  • Inscriptions en émail bleu
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Classe A, ISO 1042, DIN 12664, certifié conforme “H”
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail bleu
Capacité (métrique) 200 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 210 mm
Tolérance ± 0,15 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 14/23