Learn More
Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A MBL™ avec bouchon
Code produit. 12653282
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12653282
Brand: MBL FRD178
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les flacons volumétriques de classe A en verre borosilicaté MBL™ avec bouchon sont fabriqués en verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
  • Finement étalonné pour des tolérances de classe A
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • Certifiée conforme “H”
  • Inscriptions en émail bleu
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Conformité Classe A, ISO 1042, DIN 12664, certifié conforme “H”
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail bleu
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 260 mm
Tolérance plusmn; 0,25 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 19/26
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.