Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles Maxymum Recovery™ 200 μl : 200 μl, biseautées
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
30.99€ - 459.62€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ni inhibiteurs de PCR |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12561358
|
Axygen™
T-200-C-L |
En vrac | N/A | N/A | N/A | |||||
12655445
|
Axygen™
T-200-C-L |
En vrac |
30.99€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12639535
|
Axygen™
T-200-C-L-R |
Rack |
95.15€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12571288
|
Axygen™
T-200-C-L-STK |
Rack |
300.65€
4800 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
- Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
- Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
- L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
- Maxymum Recovery permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
Spécification
1 à 200 μl | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase, ADN, ni inhibiteurs de PCR | |
Maximum Recovery |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Universelle | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes de pipettes universelles Maxymum Recovery™ 200 μl : 200 μl, biseautées