Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles Maxymum Recovery™ 200 μl : 200 μl, biseautées
Code produit. 12655445 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
20000 pièces
960 pièces
Code produit. 12655445
Marque: Axygen™ T200CL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
  • La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
  • Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
  • Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
  • Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
  • L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
  • Maxymum Recovery permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ni inhibiteurs de PCR
Format En vrac
Type de pointe Biseauté, Faible rétention
Conditionnement En vrac
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits Maximum Recovery