Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles Maxymum Recovery™ 200 μl : 200 μl, biseautées
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
20000 pièces
960 pièces
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
- Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
- Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
- L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
- Maxymum Recovery permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ni inhibiteurs de PCR |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Biseauté, Faible rétention |
| Conditionnement | En vrac |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Gamme de produits | Maximum Recovery |
| Afficher plus |