Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles Maxymum Recovery™ 200 μl : 200 μl, biseautées
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsDescription
Les pointes universelles Axygen™ sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques. Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase.
- Apyrogènes
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ni inhibiteurs de PCR |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Biseauté, Faible rétention, Universal |
| Conditionnement | Rack à charnière ; 960/boîte, 4 800/carton |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Gamme de produits | Maximum Recovery |
| Afficher plus |