Learn More
Axygen™ Microtubes Snaplock Axygen™
Assurent une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock 1.5 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue. Disponibles dans une grande variété de couleurs. Disponibles en version stérile et Maxymum Recovery™.
16.99€ - 35.90€
Spécification
FCR max. | 20000 ×g |
---|---|
Graduations | 0,1 à 1,5 ml |
Type de couvercle | Bouchon à clipser |
Certifications/Conformité | Sans RNAse ni DNAse, apyrogène |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11311984
|
Axygen™
MCT-150-L-C |
Transparent | Non stérile | 250 tubes à récupération maximale/boîte, 10 sachets/boîte |
27.85€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11326144
|
Axygen™
MCT-150-C-S |
Transparent | Stérile | 250 tubes stériles/sachet, 10 sachets/boîte |
32.60€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11371904
|
Axygen™
MCT-150-B |
Bleu | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
25.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11361904
|
Axygen™
MCT-150-A |
Assortiment | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
35.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11351904
|
Axygen™
MCT-150-C |
Transparent | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
30.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11381904
|
Axygen™
MCT-150-G |
Vert | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
33.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11301914
|
Axygen™
MCT-150-R |
Rouge | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
24.78€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11311914
|
Axygen™
MCT-150-V |
Violet | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
26.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12538027
|
Axygen™
MCT-150-SP |
Couleurs variées | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
28.95€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11321914
|
Axygen™
MCT-150-X |
Ambré | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
35.15€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11331914
|
Axygen™
MCT-150-Y |
Jaune | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
34.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12083959
|
Axygen™
MCT-150-Y |
Jaune | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte | N/A | ||||
Description
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation.Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock de 1,5 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue.Disponibilité dans une grande variété de couleurs.Disponibilité en version stérile et Maxymum Recovery™.
- Le PP MaxyClear offre une excellente visibilité et est disponible dans toute une variété de couleurs.
- Le bouchon à clipser assure une parfaite étanchéité pendant la centrifugation ou l’ébullition.
- L’orifice de perçage de 0.28 mm au centre du bouchon permet à l’aiguille de la seringue d’accéder facilement à l’échantillon.
- Bouchon avec surface dépolie pour l’étiquetage et zones d’écriture dépolies sur le côté
- Résistent à des forces centrifuges de 20,000 FCR
- Résistants à l’ébullition et entièrement autoclavables
- Disponibles dans une variété d’options pour répondre aux besoins des différentes applications :
- L’option Maxymum Recovery™ offre une excellente précision et empêche le gaspillage d’échantillons précieux.
- Tubes stériles transparents disponibles pour les applications nécessitant des conditions stériles
- Disponibles dans une gamme de couleurs ou de packs assortis à des fins de codage couleur
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
Spécification
20000 ×g | |
Bouchon à clipser | |
PP | |
1,5 ml |
0,1 à 1,5 ml | |
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
Autoclavables |