Learn More
Axygen™ Microtubes Snaplock Axygen™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11301914 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Couleurs variées
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
250 tubes stériles/sachet, 10 sachets/boîte
250 tubes à récupération maximale/boîte, 10 sachets/boîte
500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Conditionnement:
1 pièce
250 pièces
500 pièces
Code produit. 11301914
Marque: Axygen™ MCT150R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurent une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock 1.5 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue. Disponibles dans une grande variété de couleurs. Disponibles en version stérile et Maxymum Recovery™.
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation.Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock de 1,5 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue.Disponibilité dans une grande variété de couleurs.Disponibilité en version stérile et Maxymum Recovery™.
Les microtubes à centrifuger Axygen MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. La surface Axygen Maxymum Recovery™ et les options stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est doté d’un orifice de perçage au centre du bouchon. Des microtubes à centrifuger sans bouchons sont disponibles pour certaines tailles.
  • Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • La force G maximale est de 14 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Rouge
Matériau Homopolymère
Incréments 0,1 ml
Nb par paquet 500/Bte
Conditionnement 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
FCR max. 20000 ×g
Graduations 0,1 à 1,5 ml