Learn More
Axygen™ Microtubes Snaplock Axygen™
Assurent une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock 1.5 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue. Disponibles dans une grande variété de couleurs. Disponibles en version stérile et Maxymum Recovery™.
Marque: Axygen™ MCT-150-L-C
16.42 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation.Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock de 1,5 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue.Disponibilité dans une grande variété de couleurs.Disponibilité en version stérile et Maxymum Recovery™.
Les microtubes à centrifuger Axygen MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. La surface Axygen Maxymum Recovery™ et les options stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est doté d’un orifice de perçage au centre du bouchon. Des microtubes à centrifuger sans bouchons sont disponibles pour certaines tailles.
- Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- La force G maximale est de 14 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
- Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10–6
- Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Couleur - Spectre : 2 boîtes de bleu, vert, orange, rouge et jaune.
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
Spécification
Bouchon à clipser | |
Polypropylène | |
1,5 ml | |
Homopolymère | |
250/boîte | |
Non stérile | |
20000 ×g |
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Autoclavable | |
Transparent | |
0,25 ml | |
250 tubes à récupération maximale/boîte, 10 sachets/boîte | |
Oui | |
0,1 à 1,5 ml |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25