Learn More
Axygen™ Microtubes Snaplock Axygen™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation.Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock de 1,5 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue.Disponibilité dans une grande variété de couleurs.Disponibilité en version stérile et Maxymum Recovery™.
Les microtubes à centrifuger Axygen MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. La surface Axygen Maxymum Recovery™ et les options stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est doté d’un orifice de perçage au centre du bouchon. Des microtubes à centrifuger sans bouchons sont disponibles pour certaines tailles.
- Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- La force G maximale est de 14 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
- Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser |
| Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Violet |
| Matériau | Homopolymère |
| Incréments | 0,1 ml |
| Nb par paquet | 500/Bte |
| Conditionnement | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
| Afficher plus |