Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur réfrigéré empilable MaxQ™ 6000, numérique, 240 V
Économisez un espace précieux en laboratoire avec nos agitateurs empilables. Ces agitateurs combinent l’agitation orbitale et l’incubation générale pour plus de polyvalence.
Marque:  Thermo Scientific™ SHKE6000-8CEPR
12230.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10178348
  • 16180.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Agitateur réfrigéré empilable MaxQ™ 6000, numérique, 240 V > Réfrigéré ; Numérique ; 15°C en-dessous de la température ambiante jusqu’à 80° C ;240 V 50 Hz