Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes jetables Matrix™ WellMate
GREENER_CHOICE
Supprimez le besoin de maintenance ou d’étalonnage avec les cartouches de tubulure jetables. Ces cartouches permettent une distribution à large spectre : des matériaux cellulaires sensibles aux liquides à haute pression de vapeur.
Marque:  Thermo Scientific™ 201-30002
Code produit. 10117633
  • 1825.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Cassttes jetables Thermo Scientific™, pour une utilisation avec le Matrix WellMate.
Compatibles avec le Matrix WellMate, ces cassettes préstérilisées peuvent être rapidement et aisément remplacées, éliminant tout besoin de maintenance ou d'étalonnage.
Caractéristiques :
  • Tubulure jetable, irradiée et pré-étalonnée
  • Embout à alésage standard : pour les volumes supérieurs à 20 μL et le remplissage de plaque de 6 à 96 puits.
  • Embout à petit alésage : pour les applications à volume inférieur (1,0 μL et plus)
  • Acier inoxydable, revêtu de PTFE : pour les liquides visqueux, la distribution en plaques de 6 à 384 puits, et plaques à profil bas
Inclut :
5 cassettes par boîte
Compatibles avec :
Unité de base WellMate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouches de tubulures jetables
PTFE
5/Carton
Cassettes ; Petit calibre
> 1 μl
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cassettes jetables Matrix™ WellMate >
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.