Learn More
Bel-Art™ Pipeteurs Pipette Pump™
Assure un pipetage sûr, précis et sans problème. Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ sont basés sur un fonctionnement à une seule main facile à utiliser.
Marque:  Bel-Art™ F37897-0000
31.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11717924
  • 35.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour un pipetage sûr, précis et sans problème.Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ s’utilisent très facilement d’une seule main.
  • Les pipettes s’adaptent parfaitement à ces mandrins coniques flexibles
  • Tournez la molette sur le côté pour l’aspiration ou la distribution de précision
  • Le piston peut être enfoncé pour une vidange rapide
  • Résiste aux acides et aux alcalis
  • Démontez toutes les pièces pour le nettoyage et avant l’autoclavage à 121ºC (250ºF) pendant 20 minutes ; le mandrin ne doit pas être autoclavé
  • Un mandrin en caoutchouc de silicone et des rondelles de rechange sont disponibles 
Spécification
Spécification
Non
Bleu
Pipette
Polypropylène
1
Pipette
Pipettes
Autoclavable
Réutilisable
Ergonomique
Pipette Pump Pipettors
Non stérile
2 ml
Acide et alcali
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Bel-Art™ Pipeteurs Pipette Pump™ > Bleu ; pipettes allant jusqu'à 2,0 ml
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt