Learn More
Cytiva Pompe péristaltique de microbiologie globale Sentino™
Code produit. 17194251
Click to view available options
Comprend:
Batterie à l’hydrure métallique de nickel NiMH
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17194251
Marque: Cytiva 13186
Edge
La pompe Sentino remplace les systèmes traditionnels de filtration sous vide pour la filtration sur membrane par une petite pompe à action péristaltique et un circuit de liquide stérile jetable.
  • La conception compacte des unités facilite son utilisation dans les espaces confinés, libère un espace de paillasse précieux et offre une flexibilité d’espace de travail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Batterie à l’hydrure métallique de nickel NiMH
Type du moteur Bloc d’alimentation principal ou batterie rechargeable
Type de tubulure Élastomère thermoplastique
Alimentation électrique 24 VCC 1,6 A 100/240 VCA, 47/63 Hz