Learn More
Thermo Scientific™ Tubes Matrix™ de 1.0 ml avec bouchon vissé et fond en V dans portoir verrouillable à code-barres, ambré / rouge
Bénéficiez d’une traçabilité parfaite des échantillons à faibles températures, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes à bouchon vissé Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml dans racks verrouillables à codes-barres.
Marque: Thermo Scientific™ 3742-WP-BR
303.12 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes à bouchon vissé Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml dans des racks verrouillables à codes-barres. Les tubes sont moulés à partir de résines de qualité médicale et disposent d’un code-barres 2D permanent à haut contraste. Ces tubes sont conditionnés dans nos racks verrouillables à codes-barres dotés d’un code-barres linéaire, d’un code-barres 2D et d’une identification de rack lisible à l’œil nu sur trois faces du rack. À utiliser en association avec les lecteurs de codes-barres, arrayers et équipement de bouchage Thermo Scientific. Les tubes à bouchon vissé 2 D répondent à différents besoins de stockage manuel et automatisé à long terme ; Les racks à codes-barres facilitent également le suivi du rack.
Protection fiable des échantillons
- Les tubes sont en PP vierge de qualité médicale classe VI.
- Les bouchons vissés sont dotés d’un joint en silicone souple qui se conforme aux surfaces de contact pour assurer la préservation des échantillons.
- Les racks sont construits en ABS robuste pour protéger les tubes en cas de chute.
- Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196°C.
Suivi sécurisé
- Le code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube.
- Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’une identification lisible par l’homme et d’un code-barres 2D pour le suivi final de l’échantillon.
- Le code-barres 2D sur les tubes permet de numériser et de décoder tous les tubes à la fois sans les enlever du rack, et d’associer des données à chaque tube.
- Le tube et le rack sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™.
Format de stockage supérieur
- Les portoirs verrouillables au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de traitement de liquides automatisés.
- Plusieurs options de bouchage / débouchage disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois
Spécification
Transparent | |
s/o | |
1 mL | |
PP vierge de qualité médicale classe VI | |
Code-barres pour tube : Datamatrix 12x12 non exclusif avec correction d’erreurs ECC200 intégrée ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu | |
Stérile | |
0,0338 fl oz. |
Bouchon vissé avec patch blanc | |
Non | |
Fond en V | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Non | |
Sterile and PCR Ready |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
Jours
75Heures
10Minutes
52Secondes
11