Learn More
Merck Orifices réducteurs de débit
Code produit. 10072423 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Débit d’air:
1 l/min
2 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10072423
Marque: Merck XX5000002
Créez un débit d’air quantitatif au travers d’un filtre pour l’analyse de la contamination atmosphérique
Les orifices de limitation de débit créent un flux d’air quantitatif qui traverse un filtre MF-Millipore pour l’analyse des contaminants en suspension dans l’air. Les orifices sont filetés dans la sortie d’un support d’analyse d’aérosols Millipore ou d’un adaptateur d’aérosols pour permettre un débit constant lorsque le niveau de vide requis est appliqué. Les valeurs nominales sont précises à environ 15 %. Pour une plus grande précision, étalonnez l’orifice avec un débitmètre au niveau de vide réel en situation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kits ou fournitures d’analyse environnementale
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Support d’analyse d’aérosols Millipore ou adaptateur d’aérosol
À utiliser avec (application) Pour créer un débit d’air quantitatif au travers d’un filtre Millipore pour l’analyse de la contamination atmosphérique
Débit d’air 1 l/min
Comprend Orifice de limitation de débit, 1 l/min