Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage vierges et alphanumériques Matrix™
GREENER_CHOICE
Stockez vos échantillons précieux lorsque le suivi 2D n’est pas nécessaire dans les tubes de stockage vierges et alphanumériques à haute densité.
Marque:  Thermo Scientific™ 4140
62.14 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10630784
  • 125.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Blank Storage Tube
PP
Matrix™
0,0473 fl oz.
PCR Ready
1,4 ml
En vrac, 1000/boîte
Non stérile
Oui
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes de stockage vierges et alphanumériques Matrix™ >
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.