Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 0,5 ml Matrix™ sur racks verrouillables à code-barres
Traçabilité optimale des échantillons à basses températures, y compris l’azote liquide en phase vapeur, grâce aux tubes à bouchons vissés de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™ sur racks verrouillables à code-barre.
Marque: Thermo Scientific™ 3744PUR-BR
418.02 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité à basse température, notamment dans de l’azote liquide en phase vapeur, avec les tubes à bouchon vissé de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™ dans des racks verrouillables à code-barres.Ces tubes moulés dans des résines de qualité médicale sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Ces tubes sont conditionnés dans nos racks verrouillables à code-barres dotés d’un code-barres linéaire, d’un code-barres 2D et d’un système d’identification lisible à l’œil nu sur les trois côtés du rack.À utiliser en combinaison avec les lecteurs de codes-barres, les arrangeurs et l’équipement de bouchage Thermo Scientific.Les tubes à bouchons vissés 2D répondent à de nombreux besoins en matière de stockage manuel et automatisé à long terme. Le code-barres sur les racks facilite également leur suivi.
Protection fiable des échantillons
- Les tubes sont en PP vierge de qualité médicale classe VI.
- Les bouchons vissés sont dotés d’un joint en silicone souple qui se conforme aux surfaces de contact pour assurer la préservation des échantillons.
- Les racks sont construits en ABS robuste pour protéger les tubes en cas de chute.
- Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196°C.
Suivi sécurisé
- Le code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube.
- Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’une identification lisible par l’homme et d’un code-barres 2D pour le suivi final de l’échantillon.
- Le code-barres 2D sur les tubes permet de numériser et de décoder tous les tubes à la fois sans les enlever du rack, et d’associer des données à chaque tube.
- Le tube et le rack sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™.
Format de stockage supérieur
- Les portoirs verrouillables au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de traitement de liquides automatisés.
- Plusieurs options de bouchage / débouchage disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois
Spécification
Transparent | |
Violet | |
0,5 ml | |
PP vierge de qualité médicale classe VI | |
Code-barres pour tube : Datamatrix 12x12 non exclusif avec correction d’erreurs ECC200 intégrée ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu | |
Stérile | |
Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint torique en silicone vierge de qualité médicale classe VI | |
Sterile and PCR Ready |
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D | |
Non | |
Fond en V | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Oui | |
0,0169 fl oz. |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420551 | Certificat de traitement | 30/01/2025 | 3744PUR-BR |