Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard avec boîtier en polycarbonate monocanal
Utilisez les tête de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes. Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
284.00€ - 1225.00€
Spécification
Nbre de canaux | 1 |
---|---|
Type d’occlusion | Fixe |
Quantité | 1/boîte |
Type | Tête de pompe standard |
Matériau du coffret | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Débit | Matériau du rotor | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Matériau du rotor | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11785158
|
Masterflex™
07013-20 |
0,06 à 36 ml/min. | Acier laminé à froid | 13 |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705168
|
Masterflex™
07016-20 |
0,8 à 480 ml/min. | Acier laminé à froid | 16 |
367.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735168
|
Masterflex™
07018-20 |
3,8 à 2300 ml/min. | Acier laminé à froid | 18 |
314.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11800090
|
Masterflex™
07024-20 |
2,8 à 1700 ml/min. | Acier laminé à froid | 24 |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791199
|
Masterflex™
07035-20 |
3,8 à 2300 ml/min. | Acier laminé à froid | 35 |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11770299
|
Masterflex™
07036-30 |
4,8 à 2 900 ml/min | Acier laminé à froid | 36 |
378.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795059
|
Masterflex™
07019-20 |
0,002 à 8 l/min. | Acier laminé à froid | 73 |
672.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11755148
|
Masterflex™
07019-32 |
0,002 à 8 l/min. | Acier laminé à froid | 82 |
836.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11765089
|
Masterflex™
MFLX07013-21 |
0,06 à 36 ml/min. | Acier inoxydable | 13 |
400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795089
|
Masterflex™
07015-21 |
1,7 à 1000 ml/min. | Acier inoxydable | 15 |
1225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11775089
|
Masterflex™
07014-21 |
0,21 à 130 ml/min. | Acier inoxydable | 14 |
400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11811455
|
Masterflex™
07019-21 |
0,002 à 8 l/min. | Acier inoxydable | 19 |
930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11810090
|
Masterflex™
07024-21 |
2,8 à 1700 ml/min. | Acier inoxydable | 24 |
400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11715099
|
Masterflex™
MFLX07018-21 |
3,8 à 2300 ml/min. | Acier inoxydable | 18 |
601.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez les têtes de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes.Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
- Tête de pompe économique haute précision pour tubulure de précision
- Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
- Disponible avec boîtier en polycarbonate transparent (PC) avec rotors en acier laminé à froid (CRS) ou en acier inoxydable (SS)
- La version CRS offre une économie, tandis que la version SS offre une meilleure résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité
- Les modèles 52 avec boîtier en sulfure de polyphénylène noir opaque (PPS) et rotors SS offrent la meilleure résistance globale aux produits chimiques
- La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie
- Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
Spécification
1 | |
1/boîte | |
Polycarbonate |
Fixe | |
Tête de pompe standard |