Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard avec boîtier en polycarbonate monocanal
Utilisez les tête de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes. Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
Marque: Masterflex™ 07024-20
Description
Utilisez les têtes de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes.Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
- Tête de pompe économique haute précision pour tubulure de précision
- Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
- Disponible avec boîtier en polycarbonate transparent (PC) avec rotors en acier laminé à froid (CRS) ou en acier inoxydable (SS)
- La version CRS offre une économie, tandis que la version SS offre une meilleure résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité
- Les modèles 52 avec boîtier en sulfure de polyphénylène noir opaque (PPS) et rotors SS offrent la meilleure résistance globale aux produits chimiques
- La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie
- Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
Spécification
7,6 H x 7 l x 6,4 cm P | |
Pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées | |
1 | |
Fixe | |
7,6 cm | |
1/boîte | |
Tubulure L/S | |
Tête de pompe standard | |
1 à 600 tr/min |
2,8 à 1700 ml/min. | |
Clé de chargement de tubulure, matériel de montage monocanal et tubulure de pompe en silicone de 38 cm de long (15 po) | |
3 | |
6,4 cm | |
7 cm | |
Acier laminé à froid | |
24 | |
Acier laminé à froid | |
Polycarbonate |